Z548057
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 25 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
description
conical
capacity
25 mL
stopcock bore
2 mm
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)