Hlavní dokumenty
Z547425
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 10-20 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
disc diam.
120 mm
funnel capacity
1,500 mL
stem diam.
22 mm
pore size
10-20 μm porosity
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)