Z547166
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
350 mL
disc diam.
80 mm
stem diam.
22 mm
pore size
145-175 μm porosity
Související kategorie
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)