Z546895
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
joint
joint: ST/NS24/40
capacity
60 mL
disc diam.
40 mm
pore size
25-50 μm porosity
Související kategorie
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)