Hlavní dokumenty
Z319945
Büchi® model B-585 distillation flask
Middle position ball flask
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Büchi 037106
capacity
20 mL
General description
For use with B-580 & B-585 ovens.
Legal Information
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)