Hlavní dokumenty
Z317454
Duran® desiccator
I.D. 300 mm
Synonyma:
247816904
About This Item
UNSPSC Code:
41104510
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
DURAN®
Schott
availability
not available in USA and Canada
H
433 mm
I.D.
300 mm
General description
Flat flange, and cover with knob.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)