Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonyma:
FC7/23
About This Item
Doporučené produkty
joint
joint: ST/NS24/29
manufacturer/tradename
Quickfit FC 7/23
availability
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
L
300 mm
surface area
200 cm2
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)