Z284084
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 19 mm × 16 mm
Synonyma:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Doporučené produkty
material
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37126-0034
L
19 mm
diam.
16 mm
size
19 mm × 16 mm
Související kategorie
General description
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Legal Information
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)