Hlavní dokumenty
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
feature
fits 14/10 cap
manufacturer/tradename
Ace Glass 8787-42
thickness × O.D.
3 mm × 20 mm
General description
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)