Z277959
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
UNSPSC Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Doporučené produkty
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
HB Instruments 9/4812
temperature measuring range
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
stem size
8 in.
General description
- 2 in. dial
- °C/°F scales
- Recalibration adjustment feature
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)