Hlavní dokumenty
Z173258
Sigma-Aldrich
Reaction and storage flask, Kjeldahl, with glass stopcock on side-arm
capacity 50 mL, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom
two-neck
label
R
joint
female joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
closure type female Joint: ST/NS
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
50 mL
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.