Hlavní dokumenty
Z122467
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS14/20
H
280 mm
capacity
50 mL
Související kategorie
General description
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)