Hlavní dokumenty
Z115436
Safety tongs
L 9 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.35
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37945-0000
L
9 in.
General description
With 3in. PTFE-coated tips.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)