Hlavní dokumenty
Z113530
Sigma-Aldrich
Electrode connector adapter
BNC meter to US Standard electrode
About This Item
UNSPSC Code:
41115603
NACRES:
NB.79
Související kategorie
General description
If the type of connector on your pH meter is not compatible with your electrode, choose an appropriate adapter.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)