Z102482
Storage bottles without joints
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
material
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
1,000 mL
stopcock size
4 mm
Související kategorie
General description
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)