Hlavní dokumenty
WHA183010091
Whatman® HGF61 Glass Fiber Tape
tape width × L 30 mm × 40 m, core width 28 mm, pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41105315
NACRES:
NB.24
material
glass fiber tape
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 1830-10091
core width
28 mm
tape width × L
30 mm × 40 m
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)