Přeskočit na
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonyma:
Dextrose-1,2-13C2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C2C4H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.14
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+2
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grade
cGMP
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
453188661422W6667
D-Glucose-1,2-13C2 API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
D-Glucose-2-13C API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
W6667
D-Glucose-2-13C
description
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
grade
cGMP
grade
-
grade
-
grade
cGMP
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+1
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glucose-1,2-13C2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)