TMT00428
5,8-Dimethyldibenzo[b,j][1,10]phenanthroline-6,7-diol
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
OC1=C2C(N=C3C=CC=CC3=C2C)=C(N=C4C(C=CC=C4)=C5C)C5=C1O
InChI
1S/C22H16N2O2/c1-11-13-7-3-5-9-15(13)23-19-17(11)21(25)22(26)18-12(2)14-8-4-6-10-16(14)24-20(18)19/h3-10,25-26H,1-2H3
Inchi Key
PNWFWWBEUJRIDK-UHFFFAOYSA-N