Key Documents
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8N6 · H2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
238.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c