Přeskočit na
T33405
Thiosemicarbazide
99%
Synonyma:
TSC, TSZ, Thiocarbamoyl hydrazide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
914,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CSNHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-184-7
Beilstein/REAXYS Number:
506320
MDL number:
Assay:
99%
914,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, hydrazine, thiourea
SMILES string
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI key
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiosemicarbazide is generally condensed with aldehydes or ketones to synthesize wide range of thiosemicarbazones. It can be used to build a variety of heterocycles and bioactive molecules such as thiosemicarbazides, derivatives of thienopyrimidine urea and 2-amino thiadiazole.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
89050I3777156388
description
99%
description
puriss. p.a., 98%
description
97%
description
97%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
mp
142-145 °C (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
functional group
hydrazine, amine, thiourea
functional group
hydrazine, amine, thiourea
functional group
amine, hydrazine
functional group
fluoro, hydrazine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiosemicarbazide
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)