Přeskočit na
T12653
Tetrahydrofurfuryl alcohol
98%
Akční nabídka
Synonyma:
Oxolan-2-yl methanol, THFA, NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 060,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 880,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-625-6
Beilstein/REAXYS Number:
102723
MDL number:
Assay:
98%
1 060,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.3 mmHg ( 39 °C)
assay
98%
expl. lim.
9.7 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydrofurfuryl alcohol is a non-carcinogenic, biodegradable, protic solvent.
Application
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) is a solvent modifier for sodium borohydride used in enantioselective reduction of aromatic imines or ketones to the corresponding alcohols.
  • It can be used to synthesize tetrahydrofurfuryl acetate, tetrahydrofurfuryl propionate and tetrahydrofurfuryl butyrate, which are used as flavoring agents in food industry.
  • Application of THFA as a solvent for water-based colorants; coupling solvent for agricultural formulations such as pesticides, fungicides and herbicides; plasticizer for paints and varnishes are reported.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W305618185930W305502
description
98%
description
≥98%
description
98%
description
97%, FG
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
170 °C (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofurfuryl alcohol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
163.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
73 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
97-99-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)