Přeskočit na
185930
Furfuryl alcohol
98%
Synonyma:
2-(Hydroxymethyl)furan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
724,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 030,00 Kč
875,50 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 610,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39150701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-626-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
106291
Assay:
98%
Form:
liquid
724,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 32 °C), 5.5 mmHg ( 55 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
915 °F
expl. lim.
16.3 %
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: very soluble, water: miscible
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters. Mechanism of acid-catalyzed polycondensation of furfuryl alcohol has been investigated.
Furfuryl alcohol is a furan derivative widely used as a singlet oxygen trapping agent and food additive. Building block for resins, adhesives and coatings.
Application
Furfuryl alcohol has been used as a carbon source in the synthesis of titanium carbide nanofibers/nanoribbons, applicable in the carbide-derived carbon (CDC) material preparation.
It can also be used:
  • As a starting material to synthesize ethyl levulinate, a biofuel from lignocellulosic residues.
  • To prepare colloidal microporous carbon spheres, applicable as adsorbents and catalyst supports.
  • As a starting material to prepare cyclopentanone through aqueous phase hydrogenation reaction using metal catalysts.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W24916630965W249106
description
98%
description
natural, ≥95%, FG
description
analytical standard
description
≥97%, FG
assay
98%
assay
≥95%
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥97%
solubility
benzene: soluble, water: miscible, diethyl ether: very soluble, alcohol: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
refractive index
n20/D 1.486 (lit.), n20/D 1.486-1.488
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfuryl alcohol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Nose, Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?