SYNF184100
Synthware™ powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Synonyma:
Synthware F184100, glass powder funnel
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Doporučené produkty
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F184100
top diam.
100 mm
Související kategorie
General description
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)