SM4050201
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
About This Item
Doporučené produkty
description
Pore geometry: trigonal arrangement
packaging
pkg of 1 pieces
size
20 mm × 20 mm
thickness
50 μm
pore size
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)