Hlavní dokumenty
SLW3710/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 3
Synonyma:
Pyrex, SciLabware 3710/06
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
manufacturer/tradename
3710/06
SciLabware
capacity
500 mL
500 mL
disc diam.
95 mm
pore size
grade 3 porosity
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)