Key Documents
PH003303
2-methyl-N-({[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino}carbonyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Lineární vzorec:
C15H16N2O5S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
368.433
MDL number:
Other Notes