Key Documents
PH003213
(3S,3aS,6R,6aR)-6-hydroxyhexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl nitrate
AldrichCPR
About This Item
Lineární vzorec:
C6H9NO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.142
MDL number:
Other Notes