Hlavní dokumenty
OCNQSS645
Sigma-Aldrich
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 645 nm, 1 μM
About This Item
UNSPSC Code:
43211915
NACRES:
NA.23
concentration
1 μM
fluorescence
λem 645 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin has high binding affinity to biotin or biotin-containing molecules such as proteins, peptides, polysaccharides, oligonucleotides. Streptavidin functionalized quantum dots offer an simple and universal method to conjugate those biotinylated molecules to quantum dots for downstream applications such as flow cytometry, Westen blot, microplate assay, fluorescent imaging with microscope for slide-based assay , microarray assay, bead-based assay, fluorescent sensing.The advantages of using quantum dots as fluorophores include high brightness, narrow and symmetric emission, resistant to photobleaching, etc. These unique features make quantum dots ideal optical probes for highly sensitive multiplexing applications.
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC.
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.