Přeskočit na
O5608
Octanal
99%
Synonyma:
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
654,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
956,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 410,00 Kč
2 557,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)6CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-683-8
Beilstein/REAXYS Number:
1744086
MDL number:
Assay:
99%
654,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 850 mmHg ( 25 °C)
assay
99%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Octanal is an essential precursor in the total synthesis of (−)-dihydrosporothriolide, (+)-tetrahydropyrenophorol and (+)-awajanomycin. It can also be used in the synthesis of erythritol and pentaerythritol based hydrotropes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W27970652466N30803
Octanal 99%
Sigma-Aldrich
O5608
Octanal
Octanal ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W279706
Octanal
Octanal analytical standard
Supelco
52466
Octanal
Nonanal 95%
Sigma-Aldrich
N30803
Nonanal
description
99%
description
≥95%, FCC, FG
description
analytical standard
description
95%
assay
99%
assay
≥95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
12-15 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
mp
-
bp
171 °C (lit.)
bp
171 °C (lit.)
bp
171 °C (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.), n20/D 1.419-1.423
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?