Přeskočit na
O5284
1-Octen-3-ol
98%
Synonyma:
Pentyl vinyl carbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 410,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH(OH)CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-226-0
Beilstein/REAXYS Number:
1744110
MDL number:
Assay:
98%
1 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.837 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
InChI key
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W280518W280523252301
description
98%
description
≥98%, FCC, FG
description
natural, ≥95%, FG
description
97%
assay
98%
assay
≥98%
assay
≥95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
0.837 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.), 0.837 g/mL at 20 °C
density
0.837 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
bp
84-85 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
alkyl halide, allyl, bromo
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octen-3-ol
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
154.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
68 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is this a pathogenic human alarm pheromone?  It is the main volatile emitted from blood.  Pregnant women emit it in higher quantity.  It attracts blood insects, causes the symptoms of Parkinson's disease, including apoptosis.  
    1 answer
    1. Although not familiar with the term "pathogenic human alarm pheromone", this product does have "Mushroom alcohol" as a synonym, and it has been described in the literature as "a major fungal volatile organic compound (VOC) associated with mushroom and mold odors": https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21858547/
      Please search the literature for more information; over 2000 articles cite this compound, some of which may be related to the topic in which you are interested: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/18827#section=Literature