NRS5500MWIPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 7 in., medium wall
About This Item
Doporučené produkty
material
glass tube
feature
medium wall
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Norell S-5-500-MW-IPV-7
parameter
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
L
7 in.
diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)