MT51344709
Mettler-Toledo perfectION™ combination electrode
About This Item
material
epoxy shaft
glass membrane (solid state)
description
BNC connector
Reference electrolyte Ion Electrolyte B
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51344709
temperature measuring range
0-80 °C
cable L
1.2 m
pH range
10-14
General description
The new Click & Clear™ junction of the combined ion-selective electrodes combines three advantages in one tool: The electrolyte solution can flow easily through the junction by pressing the electrode head downwards. This ensures that the junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled if necessary.
Click & Clear™ is a sleeve junction that enables optimum contact between the electrolyte and measurement solution, even in difficult samples.
Features and Benefits
All combined ion-selective electrodes consist of a measuring electrode complete with an integrated reference. There is therefore no need for an additional reference electrode.
- Sensor with attached cable and BNC connector
- Reference electrolyte (60 mL)
- Operating instructions
To ensure an unproblematic start to your ISE measurement, the required calibration standards and ISA solutions (Ionic Strength Adjuster) can be ordered at the same time.
Legal Information
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)