MNO000178
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
FC1(F)C(CBr)C1
InChI
1S/C4H5BrF2/c5-2-3-1-4(3,6)7/h3H,1-2H2
InChI key
TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N