Přeskočit na
M78801
N-Methylpyrrole
99%
Akční nabídka
Synonyma:
1-Methyl-1H-pyrrole, N-Methylpyrrole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 510,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
81.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-513-7
Beilstein/REAXYS Number:
104181
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
1 510,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.8 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 20.2 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
6 %
bp
112-113 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cccc1
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
InChI key
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D1156550019290629
description
99%
description
≥99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
mp
−57 °C (lit.)
mp
178-182 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
112-113 °C (lit.)
bp
-
bp
220 °C (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
expl. lim.
6 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?