JRD0655
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
O=C([H])C1=CC(C(C=C2)=CC=C2F)=NO1
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
Inchi Key
AHJLKEQSLHUIPB-UHFFFAOYSA-N