Key Documents
JRD0030
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H
InChI key
SQCVGDMTHFQUKS-UHFFFAOYSA-N