JRD0003
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Nc1cc(n[nH]1)-c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-2-6(4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI key
HLKDVENNWRMMOS-UHFFFAOYSA-N