Merck
I9760
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
for peptide synthesis
Synonyma:
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6INO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.02
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, powder
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
DMF: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChI key
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5) Second coupling specific for molecules containing free sulfydryl by thioether linkage buffered at pH 7.5 (7.0-8.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. Provides a 2-atom linker.
Disclaimer
The iodoacetyl group is light sensitive.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)