Přeskočit na
I3750
3-Indoleacetic acid
98%
Synonyma:
Heteroauxin, IAA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 120,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 950,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-748-2
Beilstein/REAXYS Number:
143358
MDL number:
Assay:
98%
1 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
165-169 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Indoleacetic acid (IAA) is a naturally occurring hydrophilic organic compound consists of an unsaturated aromatic ring that is commonly used in the synthesis of indolylated diarylmethanes, α-acetoxyl ketones, and Indolmethyl-Chromones via copper catalyzed coupling reactions.
Application
3-Indoleacetic acid (IAA) can be used as a building block to synthesize ,(±) harmacine using 4,4-diethoxybutan-1-amine via an acid-catalyzed acyl iminium ion cyclization reaction.
(±)-Harmacine is a vital step in the synthesis of a variety of indole alkaloids and dopamine/serotonin receptor ligands. IAA can also be used in the preparation of alkaloid (±)-19-hydroxyibogamine.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
45533I767556781
description
98%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
98%
description
purum, ≥98.0% (T)
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
165-169 °C (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
mp
243 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
iodo
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?