Merck
HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
Microliter syringe
feature
autoclavable: no, model 701 RN, removable needle
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 2000 psig pressure
needle I.D. × O.D.
0.13 mm × 0.711 mm
needle gauge
22s
volume × L
10 μL × 43 mm
suitability
suitable for chromatography
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)