Přeskočit na
HAM238100
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Synonyma:
Hamilton pH Electrode, Mini pH Electrode
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115604
16 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
ceramic diaphragm, cylindrical HF glass membrane, glass
feature
autoclavable: no, electrode 3 M KCl electrolyte, S7 connector
parameter
0-100 °C temp. range
diam.
12 mm
immersion depth
7 mm
shaft diam.
3 mm
pH
0-14
General description
  • Hamilton® MiniTrode lab pH electrode is optimized for pH measurements in very small volumes (e.g., vials).
  • Requires an immersion depth of only 7 mm.
  • Long-term stable Everef system.
Application
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode has been used to measure the pH of:
  • plasma-treated water
  • diluted bull semen and SP4medium
  • Saccharomyces cerevisiae strain suspensions
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HAM238285HAM238150HAM238160
description
glass, S7 connector
description
glass, S7 connector
description
glass, S7 connector
description
glass, S7 connector
material
cylindrical HF glass membrane, ceramic diaphragm
material
cylindrical HF glass membrane, ceramic diaphragm
material
single pore diaphragm, cylindrical HF glass membrane
material
glass , cylindrical H glass membrane, single pore diaphragm
immersion depth
7 mm
immersion depth
20 mm
immersion depth
15 mm
immersion depth
-
parameter
0-100 °C temp. range
parameter
-10-100 °C temp. range
parameter
-10-80 °C temp. range
parameter
0-100 °C temp. range
pH
0-14
pH
0-14
pH
0-14
pH
0-14
shaft diam.
3 mm
shaft diam.
-
shaft diam.
-
shaft diam.
-
feature
electrode 3 M KCl electrolyte, autoclavable: no, S7 connector
feature
S7 connector, electrode Protelyte electrolyte, autoclavable: no
feature
electrode Polisolve electrolyte, S7 connector
feature
autoclavable: no, S7 connector, electrode Skylyte-CL electrolyte
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)