O této položce
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115604
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
ceramic diaphragm, cylindrical HF glass membrane, glass
feature
autoclavable: no, electrode Protelyte electrolyte, S7 connector
parameter
-10-100 °C temp. range
diam.
12 mm
immersion depth
20 mm
pH
0-14
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?