GF97982678
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Synonyma:
ET311151
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 979-826-78
size
300 × 300 mm
thickness
0.05 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)