Hlavní dokumenty
GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonyma:
AL057935
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 974-776-11
L
200 mm
diameter
5 mm
bulk density
2.7 g/cm3
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)