Hlavní dokumenty
GF95744582
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonyma:
FE240265
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 957-445-82
size × thickness
1 m × 0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)