GF95634973
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Synonyma:
ES301450
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 956-349-73
size
600 × 600 mm
thickness
0.25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)