Hlavní dokumenty
GF93117708
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, clear amber
Synonyma:
SU301250
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 931-177-08
L
1 m
thickness
0.25 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)