Hlavní dokumenty
GF92574782
Cobalt
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.8%
Synonyma:
CO006040
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Co
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12141710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.8%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 925-747-82
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
45 (micron)
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)