GF91664534
Polyamide/Imide
(PAI), sheet, thickness 6.35 mm, size 200 × 200 mm, tolerance -50
Synonyma:
AM313050
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 916-645-34
size
200 × 200 mm
thickness
6.35 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)