Hlavní dokumenty
GF91593670
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyma:
SI617260
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 915-936-70
L
500 mm
O.D.
12.0 mm
wall thickness
1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)